Merck
ENA447958344
Enamine
(1-fluorocyclobutyl)methanesulfonyl chloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.63
Numer MDL:
Iupac Name
(1-fluorocyclobutyl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H8ClFO2S/c6-10(8,9)4-5(7)2-1-3-5/h1-4H2
Klucz InChI
CVZWKGMVXFJMNE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-210986
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-210986
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)