Merck
ENA447957786
Enamine
tert-butyl 4-methyl-5-oxoazepane-1-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.3
Numer MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-methyl-5-oxoazepane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H21NO3/c1-9-5-7-13(8-6-10(9)14)11(15)16-12(2,3)4/h9H,5-8H2,1-4H3
Klucz InChI
FPTMDKGETGTSCG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205841
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205841
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)