Merck
ENA447957758
Enamine
methyl 5-chlorofuro[2,3-c]pyridine-2-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.6
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 5-chlorofuro[2,3-c]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H6ClNO3/c1-13-9(12)6-2-5-3-8(10)11-4-7(5)14-6/h2-4H,1H3
Klucz InChI
RYGOBITWBBTURE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205790
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205790
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)