Merck
ENA447957432
Enamine
5-[(1H-imidazol-1-yl)methyl]pyridin-2-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.21
Numer MDL:
Iupac Name
5-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-2-pyridinylamine
Inchi Code
1S/C9H10N4/c10-9-2-1-8(5-12-9)6-13-4-3-11-7-13/h1-5,7H,6H2,(H2,10,12)
Klucz InChI
MVZUMHORLBDOJQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205494
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205494
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)