Merck
ENA447957218
Enamine
[1-(trifluoromethyl)cyclobutyl]methanol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.13
Numer MDL:
Iupac Name
(1-(trifluoromethyl)cyclobutyl)methanol
Inchi Code
1S/C6H9F3O/c7-6(8,9)5(4-10)2-1-3-5/h10H,1-4H2
Klucz InChI
UQSIEHVSHVIAPB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-206421
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-206421
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)