Merck
ENA447957168
Enamine
3-amino-5-chloro-2-methoxybenzamide
Wybierz wielkość
100 MG
1509,30 zł
250 MG
2170,35 zł
500 MG
3410,55 zł
1 G
4375,80 zł
2.5 G
8570,25 zł
5 G
12 682,80 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-206126-100MG
1509,30 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1509,30 zł
250 MG
2170,35 zł
500 MG
3410,55 zł
1 G
4375,80 zł
2.5 G
8570,25 zł
5 G
12 682,80 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.62
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-206126-100MG
1509,30 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
3-amino-5-chloro-2-methoxybenzamide
Inchi Code
1S/C8H9ClN2O2/c1-13-7-5(8(11)12)2-4(9)3-6(7)10/h2-3H,10H2,1H3,(H2,11,12)
Klucz InChI
FIANQWAPZJDCPK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-206126
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-206126
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)