Merck
ENA447957057
Enamine
N-benzyl-N-methylazetidin-3-amine dihydrochloride
Wybierz wielkość
100 MG
1694,25 zł
250 MG
2331,90 zł
500 MG
3548,70 zł
1 G
4496,40 zł
2.5 G
8614,80 zł
5 G
12 651,30 zł
10 G
18 670,95 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-207742-100MG
1694,25 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1694,25 zł
250 MG
2331,90 zł
500 MG
3548,70 zł
1 G
4496,40 zł
2.5 G
8614,80 zł
5 G
12 651,30 zł
10 G
18 670,95 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
249.18
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-207742-100MG
1694,25 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
N-benzyl-N-methylazetidin-3-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H16N2.2ClH/c1-13(11-7-12-8-11)9-10-5-3-2-4-6-10;;/h2-6,11-12H,7-9H2,1H3;2*1H
Klucz InChI
SFKHXPYARZXBAW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207742
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207742
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)