Merck
ENA447956927
Enamine
1-cyclopropyl-2,2-difluoroethan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.59
Numer MDL:
Iupac Name
1-cyclopropyl-2,2-difluoroethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H9F2N.ClH/c6-5(7)4(8)3-1-2-3;/h3-5H,1-2,8H2;1H
Klucz InChI
QBVLWPRDOQTIIQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-206056
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-206056
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)