Merck
ENA447956417
Enamine
(3-bromothiophen-2-yl)(cyclohexyl)methanone
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
273.19
Numer MDL:
Iupac Name
(3-bromothiophen-2-yl)(cyclohexyl)methanone
Inchi Code
1S/C11H13BrOS/c12-9-6-7-14-11(9)10(13)8-4-2-1-3-5-8/h6-8H,1-5H2
Klucz InChI
BWHNOFDSLKFSQK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204623
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204623
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)