Merck
ENA447955996
Enamine
1-(5-amino-2-fluorophenyl)ethan-1-ol
Wybierz wielkość
100 MG
1711,80 zł
250 MG
2372,85 zł
500 MG
3613,05 zł
1 G
4578,30 zł
2.5 G
8772,75 zł
5 G
12 885,30 zł
10 G
19 010,25 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-197084-100MG
1711,80 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1711,80 zł
250 MG
2372,85 zł
500 MG
3613,05 zł
1 G
4578,30 zł
2.5 G
8772,75 zł
5 G
12 885,30 zł
10 G
19 010,25 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
155.17
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-197084-100MG
1711,80 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
1-(5-amino-2-fluorophenyl)ethanol
Inchi Code
1S/C8H10FNO/c1-5(11)7-4-6(10)2-3-8(7)9/h2-5,11H,10H2,1H3
Klucz InChI
GGLVPXOCSQMWKL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-197084
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-197084
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)