Kluczowe dokumenty
ENA447955908
Enamine
2-(difluoromethoxy)ethan-1-amine
About This Item
Iupac Name
2-(difluoromethoxy)ethan-1-amine
Inchi Code
1S/C3H7F2NO/c4-3(5)7-2-1-6/h3H,1-2,6H2
Klucz InChI
XVHQHDWOVYAABP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190781
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190781
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)