Merck
ENA444725556
Enamine
methyl 2-(5-chlorothiophen-2-yl)acetate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.65
Numer MDL:
Iupac Name
methyl (5-chloro-2-thienyl)acetate
Inchi Code
1S/C7H7ClO2S/c1-10-7(9)4-5-2-3-6(8)11-5/h2-3H,4H2,1H3
Klucz InChI
UDCBKVJFXVVZEI-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-202884
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-202884
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)