Merck
ENA444725426
Enamine
methyl 2-{[(2-bromophenyl)methyl]amino}-2-methylpropanoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
286.17
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 2-[(2-bromobenzyl)amino]-2-methylpropanoate
Inchi Code
1S/C12H16BrNO2/c1-12(2,11(15)16-3)14-8-9-6-4-5-7-10(9)13/h4-7,14H,8H2,1-3H3
Klucz InChI
CKTAFYPHOFBMFD-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203836
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203836
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)