Merck
ENA444724904
Enamine
N-(2-nitrophenyl)prop-2-enamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.17
Numer MDL:
Iupac Name
N-(2-nitrophenyl)acrylamide
Inchi Code
1S/C9H8N2O3/c1-2-9(12)10-7-5-3-4-6-8(7)11(13)14/h2-6H,1H2,(H,10,12)
Klucz InChI
OODUHVPBMHKUKK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-200556
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-200556
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)