Merck
ENA444724772
Enamine
2-cyanomorpholine-4-sulfonyl chloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.64
Numer MDL:
Iupac Name
2-cyanomorpholine-4-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H7ClN2O3S/c6-12(9,10)8-1-2-11-5(3-7)4-8/h5H,1-2,4H2
Klucz InChI
ASWATQIEVMUVKV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-202224
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-202224
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)