Merck
ENA444724649
Enamine
1-(pyridin-2-yl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.64
Numer MDL:
Iupac Name
1-(2-pyridinyl)cyclopropanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10N2.ClH/c9-8(4-5-8)7-3-1-2-6-10-7;/h1-3,6H,4-5,9H2;1H
Klucz InChI
LJFVLTGRTLCTEZ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-201802
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-201802
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)