Merck
ENA444724381
Enamine
2-[4-(2-methylbutan-2-yl)cyclohexyl]acetic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.33
Numer MDL:
Iupac Name
(4-tert-pentylcyclohexyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C13H24O2/c1-4-13(2,3)11-7-5-10(6-8-11)9-12(14)15/h10-11H,4-9H2,1-3H3,(H,14,15)
Klucz InChI
ROHHLOLAGSKPNN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-201116
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-201116
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)