Merck
ENA444724195
Enamine
methyl 2-[1-(bromomethyl)cyclopropyl]acetate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.07
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
methyl 2-(1-(bromomethyl)cyclopropyl)acetate
Inchi Code
1S/C7H11BrO2/c1-10-6(9)4-7(5-8)2-3-7/h2-5H2,1H3
Klucz InChI
PNDWPPJIBOBEOE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-200692
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-200692
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)