Merck
ENA444723631
Enamine
2-methyl-3-(piperazin-1-yl)pyrazine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.24
Numer MDL:
Iupac Name
2-methyl-3-(1-piperazinyl)pyrazine
Inchi Code
1S/C9H14N4/c1-8-9(12-3-2-11-8)13-6-4-10-5-7-13/h2-3,10H,4-7H2,1H3
Klucz InChI
UIYIEUWPSAMPNA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199652
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199652
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)