Merck
ENA444723582
Enamine
2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrimidine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.12
Numer MDL:
mp
183-185
Iupac Name
2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrimidine
Inchi Code
1S/C7H4F3N3/c8-7(9,10)5-4-13-3-1-2-11-6(13)12-5/h1-4H
Klucz InChI
YRFWGJGDOXKNHY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199496
Melting Point
183-185
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199496
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)