Merck
ENA444723574
Enamine
5-amino-6-methylpiperidin-2-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.17
Numer MDL:
Iupac Name
5-amino-6-methylpiperidin-2-one
Inchi Code
1S/C6H12N2O/c1-4-5(7)2-3-6(9)8-4/h4-5H,2-3,7H2,1H3,(H,8,9)
Klucz InChI
UEZYMIDVESAFOD-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199449
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199449
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)