Merck
ENA444723384
Enamine
2-(pyrrolidin-2-yl)cyclohexan-1-ol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.27
Numer MDL:
Iupac Name
2-(2-pyrrolidinyl)cyclohexanol
Inchi Code
1S/C10H19NO/c12-10-6-2-1-4-8(10)9-5-3-7-11-9/h8-12H,1-7H2
Klucz InChI
OEMWXHAJDDYVBK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-198376
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-198376
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)