Merck
ENA444723148
Enamine
2-(1H-indol-5-yl)ethan-1-amine
Wybierz wielkość
100 MG
778,05 zł
250 MG
1111,50 zł
500 MG
2082,60 zł
1 G
2778,75 zł
2.5 G
5452,20 zł
5 G
8061,30 zł
10 G
11 957,40 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-137644-100MG
778,05 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
778,05 zł
250 MG
1111,50 zł
500 MG
2082,60 zł
1 G
2778,75 zł
2.5 G
5452,20 zł
5 G
8061,30 zł
10 G
11 957,40 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.22
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-137644-100MG
778,05 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
mp
121-123
Iupac Name
2-(1H-indol-5-yl)ethanamine
Inchi Code
1S/C10H12N2/c11-5-3-8-1-2-10-9(7-8)4-6-12-10/h1-2,4,6-7,12H,3,5,11H2
Klucz InChI
ALEWOQWOFUSKHR-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-137644
Melting Point
121-123
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-137644
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)