Merck
ENA444723139
Enamine
3-(4H-1,2,4-triazole-3-carbonyl)pyridine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.16
Numer MDL:
Iupac Name
3-pyridinyl(4H-1,2,4-triazol-3-yl)methanone
Inchi Code
1S/C8H6N4O/c13-7(8-10-5-11-12-8)6-2-1-3-9-4-6/h1-5H,(H,10,11,12)
Klucz InChI
AKQMGFOUEMIPJW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-137286
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-137286
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)