Merck
ENA444722922
Enamine
(3-phenylpiperidin-3-yl)methanol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.27
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
(3-phenylpiperidin-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C12H17NO/c14-10-12(7-4-8-13-9-12)11-5-2-1-3-6-11/h1-3,5-6,13-14H,4,7-10H2
Klucz InChI
PGUSALGFGXVARB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180687
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180687
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)