Merck
ENA432540427
Enamine
3-cyano-3,3-dimethylpropane-1-sulfonyl chloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.67
Numer MDL:
Iupac Name
3-cyano-3-methyl-1-butanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H10ClNO2S/c1-6(2,5-8)3-4-11(7,9)10/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
NIWGOGWEGOXBHW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199310
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199310
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)