Merck
ENA432539520
Enamine
1-[(4-fluorophenyl)methyl]azetidin-3-ol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.21
Numer MDL:
Iupac Name
1-(4-fluorobenzyl)-3-azetidinol
Inchi Code
1S/C10H12FNO/c11-9-3-1-8(2-4-9)5-12-6-10(13)7-12/h1-4,10,13H,5-7H2
Klucz InChI
JKNYOFXNAYHDJV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-196041
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-196041
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)