Merck
ENA432539370
Enamine
(2,3-dimethylcyclohexyl)methanamine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.26
Numer MDL:
Iupac Name
(2,3-dimethylcyclohexyl)methanamine
Inchi Code
1S/C9H19N/c1-7-4-3-5-9(6-10)8(7)2/h7-9H,3-6,10H2,1-2H3
Klucz InChI
JYOFDIXJDYSDII-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-195630
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-195630
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)