Merck
ENA432539192
Enamine
rac-(1R,2S)-2-(naphthalen-1-yl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.71
Numer MDL:
Iupac Name
(1R,2S)-2-(naphthalen-1-yl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H13N.ClH/c14-13-8-12(13)11-7-3-5-9-4-1-2-6-10(9)11;/h1-7,12-13H,8,14H2;1H/t12-,13+;/m0./s1
Klucz InChI
KMWMHGPIBUFOLA-JHEYCYPBSA-N
temp. przechowywania
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-196357
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-196357
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)