Merck
ENA432538683
Enamine
3-bromo-5-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)pyridine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.05
Numer MDL:
Iupac Name
3-bromo-5-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)pyridine
Inchi Code
1S/C7H5BrN4/c8-6-1-7(3-9-2-6)12-5-10-4-11-12/h1-5H
Klucz InChI
ZTSLTTRRSSZKTH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194272
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194272
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)