Merck
ENA432538501
Enamine
1-(but-3-en-1-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.18
Numer MDL:
Iupac Name
1-(3-butenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H12O2/c1-2-3-4-8(5-6-8)7(9)10/h2H,1,3-6H2,(H,9,10)
Klucz InChI
MEIRLRSYCXKDQY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-193415
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-193415
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)