Merck
ENA432538462
Enamine
3-{[(benzyloxy)carbonyl](methyl)amino}propanoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.26
Numer MDL:
Iupac Name
N-[(benzyloxy)carbonyl]-N-methyl-beta-alanine
Inchi Code
1S/C12H15NO4/c1-13(8-7-11(14)15)12(16)17-9-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-9H2,1H3,(H,14,15)
Klucz InChI
JOAXIARPFFSPAS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-193281
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-193281
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)