Merck
ENA432538326
Enamine
N-(5-hydroxypyridin-2-yl)methanesulfonamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.21
Numer MDL:
Iupac Name
N-(5-hydroxy-2-pyridinyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C6H8N2O3S/c1-12(10,11)8-6-3-2-5(9)4-7-6/h2-4,9H,1H3,(H,7,8)
Klucz InChI
IVROQDNMHCPVOU-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192948
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192948
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)