Merck
ENA432538314
Enamine
2,2-difluoro-1-[3-(propan-2-yloxy)phenyl]ethan-1-ol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.23
Numer MDL:
Iupac Name
2,2-difluoro-1-(3-isopropoxyphenyl)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C11H14F2O2/c1-7(2)15-9-5-3-4-8(6-9)10(14)11(12)13/h3-7,10-11,14H,1-2H3
Klucz InChI
MJTUECLYWUNXSN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192885
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192885
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)