Merck
ENA432538175
Enamine
tert-butyl 2-sulfanylpropanoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.25
Numer MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2-sulfanylpropanoate
Inchi Code
1S/C7H14O2S/c1-5(10)6(8)9-7(2,3)4/h5,10H,1-4H3
Klucz InChI
LPVTUVQARHJGJL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190765
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190765