Merck
ENA432538135
Enamine
ethyl 3-bromo-2-hydroxypropanoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.03
Numer MDL:
mp
41-42
Iupac Name
ethyl 3-bromo-2-hydroxypropanoate
Inchi Code
1S/C5H9BrO3/c1-2-9-5(8)4(7)3-6/h4,7H,2-3H2,1H3
Klucz InChI
PGYLVERCTHVHET-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189696
Melting Point
41-42
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189696
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)