Kluczowe dokumenty
ENA432538122
Enamine
5-methoxy-3,6-dihydro-2H-oxazine
About This Item
Iupac Name
5,6-dihydro-2H-1,4-oxazin-3-yl methyl ether
Inchi Code
1S/C5H9NO2/c1-7-5-4-8-3-2-6-5/h4,6H,2-3H2,1H3
Klucz InChI
PHHLJJZTCFQWAT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189326
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)