Merck
ENA432538051
Enamine
4,5,6,7-tetrahydro-1H-1,3-benzodiazol-5-ol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.17
Numer MDL:
Iupac Name
4,5,6,7-tetrahydro-1H-benzimidazol-5-ol
Inchi Code
1S/C7H10N2O/c10-5-1-2-6-7(3-5)9-4-8-6/h4-5,10H,1-3H2,(H,8,9)
Klucz InChI
UBGFAVGDVCIHSN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180665
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180665
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)