Merck
ENA432537918
Enamine
5-methanesulfonyl-1,2-dimethyl-3-nitrobenzene
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.26
Numer MDL:
Iupac Name
1,2-dimethyl-5-(methylsulfonyl)-3-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C9H11NO4S/c1-6-4-8(15(3,13)14)5-9(7(6)2)10(11)12/h4-5H,1-3H3
Klucz InChI
HAGDXUCBVIDYTM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-191617
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-191617
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)