Kluczowe dokumenty
ENA429361693
Enamine
2-[(2,2-difluoroethyl)amino]ethan-1-ol
About This Item
Iupac Name
2-[(2,2-difluoroethyl)amino]ethanol
Inchi Code
1S/C4H9F2NO/c5-4(6)3-7-1-2-8/h4,7-8H,1-3H2
Klucz InChI
PJRBDIUVNRUBAI-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99696
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)