Merck
ENA429361672
Enamine
tert-butyl N-(1-cyano-1-methylethyl)carbamate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.24
Numer MDL:
Iupac Name
tert-butyl 1-cyano-1-methylethylcarbamate
Inchi Code
1S/C9H16N2O2/c1-8(2,3)13-7(12)11-9(4,5)6-10/h1-5H3,(H,11,12)
Klucz InChI
GIGXCVOTKUOLHM-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94434
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94434
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)