Merck
ENA429361381
Enamine
4-fluorobicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene-7-carboxylic acid
Wybierz wielkość
50 MG
1536,30 zł
100 MG
2185,65 zł
250 MG
3039,75 zł
500 MG
4671,90 zł
1 G
5929,65 zł
2.5 G
11 422,80 zł
5 G
16 810,65 zł
10 G
24 836,85 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-192510-50MG
1536,30 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
1536,30 zł
100 MG
2185,65 zł
250 MG
3039,75 zł
500 MG
4671,90 zł
1 G
5929,65 zł
2.5 G
11 422,80 zł
5 G
16 810,65 zł
10 G
24 836,85 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.15
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-192510-50MG
1536,30 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
4-fluorobicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H7FO2/c10-6-2-1-5-3-8(9(11)12)7(5)4-6/h1-2,4,8H,3H2,(H,11,12)
Klucz InChI
FECFIGBNSKXRJS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192510
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192510
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)