Merck
ENA429361299
Enamine
1-methyl-1H-pyrazole-4-sulfonic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.17
Numer MDL:
Iupac Name
1-methyl-1H-pyrazole-4-sulfonic acid
Inchi Code
1S/C4H6N2O3S/c1-6-3-4(2-5-6)10(7,8)9/h2-3H,1H3,(H,7,8,9)
Klucz InChI
WHYASBKVZHKQTN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192320
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192320
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)