Merck
ENA429361287
Enamine
4-(methoxymethoxy)aniline
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.18
Numer MDL:
Iupac Name
4-(methoxymethoxy)aniline
Inchi Code
1S/C8H11NO2/c1-10-6-11-8-4-2-7(9)3-5-8/h2-5H,6,9H2,1H3
Klucz InChI
PMFXZWXKPPPNSW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189893
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189893
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)