Merck
ENA429361043
Enamine
1-methanesulfonylcyclopropane-1-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.18
Numer MDL:
mp
118-120
Iupac Name
1-(methylsulfonyl)cyclopropanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H8O4S/c1-10(8,9)5(2-3-5)4(6)7/h2-3H2,1H3,(H,6,7)
Klucz InChI
SSESRMFTJIQDNB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-191495
Melting Point
118-120
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-191495
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)