Merck
ENA429360883
Enamine
6-amino-N-[(2-bromophenyl)methyl]pyridine-3-sulfonamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.22
Numer MDL:
Iupac Name
6-amino-N-(2-bromobenzyl)-3-pyridinesulfonamide
Inchi Code
1S/C12H12BrN3O2S/c13-11-4-2-1-3-9(11)7-16-19(17,18)10-5-6-12(14)15-8-10/h1-6,8,16H,7H2,(H2,14,15)
Klucz InChI
VGZZDMGORZJZEW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-191151
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-191151