Merck
ENA429360434
Enamine
3-(oxolan-3-yl)azetidine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.65
Numer MDL:
Iupac Name
3-(tetrahydrofuran-3-yl)azetidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO.ClH/c1-2-9-5-6(1)7-3-8-4-7;/h6-8H,1-5H2;1H
Klucz InChI
PVLJJRPULSXILK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-191423
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-191423
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)