Merck
ENA429360342
Enamine
4-[(4-methylphenyl)methyl]piperidin-4-ol hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.76
Numer MDL:
Iupac Name
4-(4-methylbenzyl)piperidin-4-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H19NO.ClH/c1-11-2-4-12(5-3-11)10-13(15)6-8-14-9-7-13;/h2-5,14-15H,6-10H2,1H3;1H
Klucz InChI
MXPDCQFHSYETMZ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190258
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190258
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)