Merck
ENA429360047
Enamine
3-(thiophen-2-yl)phenol
Wybierz wielkość
100 MG
933,75 zł
250 MG
1249,65 zł
500 MG
2173,95 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-189220-100MG
933,75 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
933,75 zł
250 MG
1249,65 zł
500 MG
2173,95 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.24
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-189220-100MG
933,75 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
mp
79-83
Iupac Name
3-(2-thienyl)phenol
Inchi Code
1S/C10H8OS/c11-9-4-1-3-8(7-9)10-5-2-6-12-10/h1-7,11H
Klucz InChI
JNRLPFAEBJQNQG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189220
Melting Point
79-83
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189220
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)