Merck
ENA429359853
Enamine
4-(4,5-dimethyl-1H-imidazol-2-yl)piperidine dihydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.19
Numer MDL:
Iupac Name
4-(4,5-dimethyl-1H-imidazol-2-yl)piperidine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H17N3.2ClH/c1-7-8(2)13-10(12-7)9-3-5-11-6-4-9;;/h9,11H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13);2*1H
Klucz InChI
BXBQCMJCGPCALV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188773
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188773
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)